Ac-DL-Pro-OH
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo BACE4013912.0025
Marketsource
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Ac-DL-Pro-OH
Codice catalogo BACE4013912.0025
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS: 1074-79-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1-Acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Acetyl-DL-Proline
- Numero CAS:1074-79-9
- Formula:C₇H₁₁NO₃
- Numero MDL:MFCD00063230
- Molecular Weight:157.17 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g