Aprotinin
Bottiglia di vetro, 25 mg
Codice catalogo BACE4035911.0025
Marketsource
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Aprotinin
Codice catalogo BACE4035911.0025
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 mg
- Cat. No.:BACE4035911.0025
- Condizioni di conservazione:Refrigerator
- Formula molecolare:C₂₈₄H₄₃₂N₈₄O₇₉S₇
- N. MDL:MFCD00130541
- Protein/peptide name:Aprotinin
- Protein synonyms:Trypsin inhibitor, pancreatic basic
- CAS No.:9087-70-1