Aprotinin
Bottiglia di vetro, 5 mg
BACE4035911.0005
Marketsource
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 mg
- Cat. No.:BACE4035911.0005
- Condizioni di conservazione:Refrigerator
- Formula molecolare:C₂₈₄H₄₃₂N₈₄O₇₉S₇
- N. MDL:MFCD00130541
- Protein/peptide name:Aprotinin
- Protein synonyms:Trypsin inhibitor, pancreatic basic
- CAS No.:9087-70-1