D(-)-Isoleucine
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo BACE4006515.0005
Marketsource
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
D(-)-Isoleucine
Codice catalogo BACE4006515.0005
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS: 319-78-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
- Numero CAS:319-78-8
- Formula:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
- Numero MDL:MFCD00064221
- Molecular Weight:131.17 g/mol
- Punto di ebollizione:235 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:98 °C
- Densità:1,224 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 1.224 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:206-269-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g