Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Isoleucine
D(-)-Isoleucine
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo BACE4006515.0001
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
D(-)-Isoleucine
Codice catalogo BACE4006515.0001
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS:  319-78-8
D(-)-Isoleucine
Glass bottle for solids, 1 g
Numero CAS:  319-78-8
Price
272.90 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
  • Numero CAS:319-78-8
  • Formula:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
  • Numero MDL:MFCD00064221
  • Molecular Weight:131.17 g/mol
  • Punto di ebollizione:235 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:98 °C
  • Densità:1,224 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1.224 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:206-269-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 g