Orders LinkContactUsLinkComponent
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo BACE4010450.0005
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Codice catalogo BACE4010450.0005
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS:  2584-71-6
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Glass bottle for solids, 5 g
Numero CAS:  2584-71-6
Price
SFr. 146.60
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numero CAS:2584-71-6
  • Formula:C₅H₉NO₃
  • Numero MDL:MFCD00005252
  • Molecular Weight:131.13 g/mol
  • EINECS:219-963-5
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g