cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo BACE4010450.0001
Marketsource
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Codice catalogo BACE4010450.0001
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS: 2584-71-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
- Numero CAS:2584-71-6
- Formula:C₅H₉NO₃
- Numero MDL:MFCD00005252
- Molecular Weight:131.13 g/mol
- EINECS:219-963-5
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g