D-(+)-Tyrosine
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo BACE4026808.0005
Marketsource
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
D-(+)-Tyrosine
Codice catalogo BACE4026808.0005
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS: 556-02-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: H-D-Tyr-OH
- Numero CAS:556-02-5
- Formula:C₉H₁₁NO₃
- Numero MDL:MFCD00063073
- Molecular Weight:181.19 g/mol
- IndexMerck:12,09970
- Punto di ebollizione:351 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:285 °C
- EINECS:209-112-6
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g



