Orders LinkContactUsLinkComponent
β-Alanina
Bottiglia di vetro, 250 g
Codice catalogo BACE4030329.0250
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
β-Alanina
Codice catalogo BACE4030329.0250
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS:  107-95-9
β-Alanina
Bottiglia di vetro, 250 g
Numero CAS:  107-95-9
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
  • Numero CAS:107-95-9
  • Formula:C₃H₇NO₂
  • Numero MDL:MFCD00008200
  • Molecular Weight:89.09 g/mol
  • IndexMerck:13,00204
  • Punto di ebollizione:201 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:94 °C
  • Densità:1,44 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-536-5
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    250 g
Specifiche