β-Alanina
Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo BACE4030329.0100
Marketsource
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
β-Alanina
Codice catalogo BACE4030329.0100
Nome del fornitore: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS: 107-95-9
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
- Numero CAS:107-95-9
- Formula:C₃H₇NO₂
- Numero MDL:MFCD00008200
- Molecular Weight:89.09 g/mol
- IndexMerck:13,00204
- Punto di ebollizione:201 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:94 °C
- Densità:1,44 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:203-536-5
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g