Orders LinkContactUsLinkComponent
D-Alanine
D-Alanine
Bottiglia di vetro, 25 g
Codice catalogo BACE4029158.0025
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
D-Alanine
Codice catalogo BACE4029158.0025
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS:  338-69-2
D-Alanine
Bottiglia di vetro, 25 g
Numero CAS:  338-69-2
Price
SFr. 163.70
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
  • Numero CAS:338-69-2
  • Formula:C₃H₇NO₂
  • Numero MDL:MFCD00008077
  • Molecular Weight:89.09 g/mol
  • IndexMerck:13,00203
  • Punto di ebollizione:189 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:79 °C
  • EINECS:206-418-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    25 g