Orders LinkContactUsLinkComponent
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo BACE4011503.0001
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
Codice catalogo BACE4011503.0001
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS:  618-27-9
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
Glass bottle for solids, 1 g
Numero CAS:  618-27-9
Price
SFr. 224.70
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numero CAS:618-27-9
  • Formula:C₅H₉NO₃
  • Numero MDL:MFCD00064319
  • Molecular Weight:131.13 g/mol
  • Punto di fusione:257 °C
  • EINECS:210-542-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 g
Specifiche