Order Entry
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Triptofano

L(-)-Triptofano

Bottiglia di vetro, 250 g
Codice catalogo BACE4031215.0250
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
L(-)-Triptofano
Codice catalogo BACE4031215.0250
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Numero CAS:  73-22-3
L(-)-Triptofano

Bottiglia di vetro, 250 g

Numero CAS:  73-22-3
Price
142.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
  • Numero CAS:73-22-3
  • Formula:C₁₁H₁₂N₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00064340
  • Molecular Weight:204.23 g/mol
  • IndexMerck:12,09929
  • Punto di fusione:290 °C
  • Densità:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-795-6
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    250 g

Specifiche