Reference electrodes, ScienceLine
Elettrodo di riferimento singolo, ScienceLine, sistema di riferimento Ag/AgCl, B 2920+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Platino, 12×120 mm
Codice catalogo SCOI1070046
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Documents
Specifiche
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:B 2920+ Ag/AgCl
- Descrizione:Elettrodo di riferimento singolo, ScienceLine, sistema di riferimento Ag/AgCl
- Materiale:Vetro
- Diafr.:Platino
- Elettrolita:KCl 3 mol/l
- Temperatura:−5...+100 °C
- pH:0 - 14