Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard valves
Standard valves
2 mm, 6 mm
Codice catalogo COWI016.702.2
Nome del fornitore:   COWIE
Standard valves
Codice catalogo COWI016.702.2
Nome del fornitore:  COWIE
Standard valves
Standard valves
2 mm, 6 mm
Price
41.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Standard valves made of PTFE.
  • Maximum Pressure 1 bar at 100 °C and 5 mm Hg
  • Valves may be sterlised at 135 °C
  • Very good chemical resistance
Specifiche
  • Ø foro:
    2 mm
  • Seq:
    07
  • per tubo con Ø esterno:
    6 mm