Orders LinkContactUsLinkComponent
Standard valves
4 mm, 10 mm
Codice catalogo COWI016.804.2
Nome del fornitore:   COWIE
Standard valves
Codice catalogo COWI016.804.2
Nome del fornitore:  COWIE
Standard valves
Standard valves
4 mm, 10 mm
Price
53.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Standard valves made of PTFE.
  • Maximum Pressure 1 bar at 100 °C and 5 mm Hg
  • Valves may be sterlised at 135 °C
  • Very good chemical resistance
Specifiche
  • Ø foro:
    4 mm
  • Seq:
    18
  • per tubo con Ø esterno:
    10 mm