Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
10/30, 40 mm
Codice catalogo COWI010.110
Nome del fornitore:   COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Codice catalogo COWI010.110
Nome del fornitore:  COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
10/30, 40 mm
Price
SFr. 16.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Specifiche
  • Cono (NS):
    10/30
  • Altezza:
    40 mm