Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
14/35, 46 mm
Codice catalogo COWI010.114
Nome del fornitore:   COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Codice catalogo COWI010.114
Nome del fornitore:  COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
14/35, 46 mm
Price
SFr. 22.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Specifiche
  • Cono (NS):
    14/35
  • Altezza:
    46 mm