Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
24/40, 55 mm
Codice catalogo COWI010.124
Nome del fornitore:   COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Codice catalogo COWI010.124
Nome del fornitore:  COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
24/40, 55 mm
Price
SFr. 28.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Specifiche
  • Cono (NS):
    24/40
  • Altezza:
    55 mm