Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch

Accessori per setacci Retsch

Vaschette di raccolta con uscita, in acciaio inox, 305 mm, 56 mm
Codice catalogo 510-1996
Nome del fornitore:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Codice catalogo 510-1996
Nome del fornitore:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Vaschette di raccolta con uscita, in acciaio inox, 305 mm, 56 mm

Price
SFr. 824.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    305 mm
  • Descrizione:
    Vaschette di raccolta con uscita, in acciaio inox
  • Altezza:
    56 mm
  • Seq:
    14