Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch

Accessori per setacci Retsch

Anelli di ventilazione per setacciatura a umido, in acciaio inox, 305 mm, 50 mm
Codice catalogo 510-0376
Nome del fornitore:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Codice catalogo 510-0376
Nome del fornitore:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Anelli di ventilazione per setacciatura a umido, in acciaio inox, 305 mm, 50 mm

Price
SFr. 395.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    305 mm
  • Descrizione:
    Anelli di ventilazione per setacciatura a umido, in acciaio inox
  • Altezza:
    50 mm
  • Seq:
    44
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.