Contacellule
Camere di conta, linea scura, Nageotte, 0,5 mm
Codice catalogo 630-1511
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Le camere di conta sono ideali per la conta di leucociti ed eritrociti.
- Dubbelt nettoutslag
- Två räknerutiner med en uppdelning
- Olika typer av design tillgängliga
Certifications: IVD 98/79/EC.
Informazioni per l'ordine: fornite con due vetrini coprioggetto (spessore di 0,4 mm).
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Profondità della camera:0,5 mm
- Tipo:Nageotte
- Descrizione:Camere di conta, linea scura