Scoops
210 mm, 75 mm, bianco
Codice catalogo SCRW4280210
Nome del fornitore: SCHROEDER WILESCO
Vai a
Product Details & Documents
These coloured scoops made from PP are suitable for food contact.
Specifiche
- Larghezza:75 mm
- Colore:bianco
- Lunghezza:210 mm
- Seq:01