Containers with screw cap
200 ml, Without label, Individually wrapped, PS
Codice catalogo ANICC200S120
Nome del fornitore: Anicrin
Vai a
Product Details & Documents
Containers made of PS or PP with colour coded screw caps.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
: Specify the cap colour (red, yellow and white) required.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
ANICC200S110_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Confezione:Individually wrapped
- Versione:Without label
- Capacità:200 ml
- Materiale:PS
- Seq:03