Jars with screw cap
with polypropylene screw cap, individually wrapped, labelled, 150 ml
Codice catalogo 216-2051
Nome del fornitore: Anicrin
Vai a
Product Details & Documents
Slightly conical vessels, made of PP, translucent with red PE screw cap, for sampling, storage and transportation.
- Twist cap for quick opening and closing
- Very good temperature resistance
- Very good chemical resistance
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Tipo:with polypropylene screw cap, individually wrapped, labelled
- Capacità:150 ml
- Seq:07