Ammonio solfato
Bottiglia di plastica, 1 kg
Codice catalogo ROTH3746.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Ammonio solfato
Codice catalogo ROTH3746.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 7783-20-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
- Numero CAS:7783-20-2
- Formula:(NH₄)₂SO₄
- Numero MDL:MFCD00003391
- Molecular Weight:132.14 g/mol
- IndexMerck:13,00559
- Punto di fusione:336…339 °C
- Densità:1,78 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-984-1
- REACH:01-2119455044-46
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg



