Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarose I, Pierce™
Agarose I, Pierce™
Agarose I
Codice catalogo PIER17852
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Agarose I, Pierce™
Codice catalogo PIER17852
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Agarose I, Pierce™
Agarose I, Pierce™
Agarose I
Price
SFr. 1’550.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Agarose I (molecular biology grade) is a highly purified and carefully blended formulation that provides uniform lot-to-lot consistency for preparation of electrophoresis gels.
  • Standard melting temperature agarose for electrophoresis
  • Separation range: 100 bp to >30 kb
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Agarose I
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..