Agarose I, Pierce™
Agarose I
Codice catalogo PIER17852
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Agarose I (molecular biology grade) is a highly purified and carefully blended formulation that provides uniform lot-to-lot consistency for preparation of electrophoresis gels.
- Standard melting temperature agarose for electrophoresis
- Separation range: 100 bp to >30 kb
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Descrizione:Agarose I
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..