Handheld refractometers
Handheld refractometer, R-5000, 1,333 - 1,520 nD, 0,001 nD
Codice catalogo 635-0134
Nome del fornitore: Atago
Vai a
Product Details & Documents
These handheld refractometers provide three stages of scale - Calibrated with water.
Specifiche
- Modello:R-5000
- Range di misura:1,333 - 1,520 nD
- Risoluzione:0,001 nD
- Descrizione:Handheld refractometer
- Cat. No.:635-0134
- Peso:600 g
- L×P×A:40×40×20 mm