Handheld refractometers
Handheld refractometer, HSR-500, 0,0 − 90,0 °Bx, 0,2 °Brix
Codice catalogo ATAG2340
Nome del fornitore: Atago
Vai a
Product Details & Documents
These handheld refractometers provide three stages of scale - Calibrated with water.
Specifiche
- Modello:HSR-500
- Range di misura:0,0 − 90,0 °Bx
- Risoluzione:0,2 °Brix
- Descrizione:Handheld refractometer
- Cat. No.:ATAG2340
- Peso:600 g
- L×P×A:40×40×20 mm