Multi-wavelength Abbe refractometers
Product Details & Documents
These multi-wavelength Abbe refractometers can measure refractive index or Abbe number ([nu]d or [nu]e) at different wavelengths.
A calibration certificate and compatible digital printer are available.
The units display measurement results on the display.
Informazioni per l'ordine: Supplied with a test piece (refractive index point), 4 ml of monobromonaphthalene, an Allen wrench, a lighting glass, one 589 nm interference filter, one 546 nm interference filter, ten tube bands, a spare bulb and an instruction manual. DR-M2/1550 and DR-M4/1550 come with a near infrared ray viewer, mounting adapter and set screw, monochromatic light source device, a test piece (refractive index point). DR-M4 and DR-M4/1550 also include 4 ml of methylene iodide-containing sulfur solution.
Specifiche
- Modello:DR-M2
- Indice di rifrazione:450 nm: 1,32 − 1,73 nD ; 589 nm: 1,30 − 1,71 nD ; 680 nm: 1,29 − 1,70 nD ; 1100 nm: 1,27 − 1,68 nD
- Cat. No.:ATAG1410
- Elettrico:100 - 240 V/50-60 Hz
- Misurazione della temperatura:5...50 °C
- Bilance:1,32 - 1,73 a 450 nm, 1,30 - 1,71 a 589 nm, 1,29 - 1,70 a 680 nm, 1,27 - 1,68 a 1100 nm
- Peso:6 kg
- Accuratezza:±0,0002 nD
- L×P×A:130×290×310 mm
- Sorgente luminosa:Monochromatic
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtro interferenziale, 800 - 1100 nm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtro interferenziale, 681 - 799 nm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtro interferenziale, 540 - 680 nm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtro interferenziale, 450 - 539 nm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtro interferenziale, 644 nm (C'), per DR-M2
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtro interferenziale, 480 nm ('F), per DR-M2
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtro interferenziale, 546 nm (E), per DR-M2
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtro interferenziale, 656 nm (C), per DR-M2
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Filtro interferenziale, 486 nm (F), per DR-M2
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Prisma, principale e secondario per DR-M4, DR-M4/1550
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Prisma, principale e secondario per DR-M2