Abbe refractometers
Abbe refractometer, NAR-2T•LO, 1,15 − 1,48 nD
ATAG1227
: Atago
These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Single wavelengths and standard temperatures are measured at extended ranges, elevated temperatures, in solid samples (films, plastic sheets).
- Modello:NAR-2T•LO
- Descrizione:Abbe refractometer
- Indice di rifrazione:1,15 − 1,48 nD
- Cat. No.:ATAG1227
- Misurazione della temperatura:5...120 °C
- Sensore di temperatura:±0,2 °C
- Peso:5,8 kg
- Accuratezza:±0,0002 nD
- L×P×A:130×180×230 mm
- Accuratezza del sensore della temperatura:±0,2 °C
- Sorgente luminosa:LED
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- ATAGRE-1197Test Piece A, con m-naftalene, 4 ml, 1,516 nD, per rifrattometri, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M4 e DR-M4/15501 * 1 pezzi
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- ATAGRE-1196Liquido di contatto: monobromonaftalene (4 ml), 1,63 nD, per rifrattometri DR-A1, NAR-1T solidi, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI1 * 1 ST
- Descrizione
- ATAGRE-1195Test Piece A, con m-naftalene, 4 ml, 1,516 nD, per rifrattometri DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2 e DR-M2/15501 * 1 ST
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione