Abbe refractometers
Abbe refractometer, NAR-1T•LO, 1,15 − 1,48 nD
Catalog # ATAG1217
Supplier: Atago
Jump to:
Product Details & Documents
These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Single wavelengths and standard temperatures are measured at extended ranges, elevated temperatures, in solid samples (films, plastic sheets).
Specifications
- Modello:NAR-1T•LO
- Descrizione:Abbe refractometer
- Indice di rifrazione:1,15 − 1,48 nD
- Cat. No.:ATAG1217
- Misurazione della temperatura:5...50 °C
- Sensore di temperatura:±0,2 °C
- Peso:2,5 kg
- Accuratezza:±0,0002 nD
- L×P×A:130×180×230 mm
- Accuratezza del sensore della temperatura:±0,2 °C
- Sorgente luminosa:LED
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- ATAGRE-1581Adattatore per campione di pellicola, prisma, per rifrattometro DR-A1Log in for availability1 * 1 ST
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- ATAGRE-1197Test Piece A, con m-naftalene, 4 ml, 1,516 nD, per rifrattometri, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M4 e DR-M4/1550Log in for availability1 * 1 pezzi
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- ATAGRE-1196Liquido di contatto: monobromonaftalene (4 ml), 1,63 nD, per rifrattometri DR-A1, NAR-1T solidi, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HILog in for availability1 * 1 ST
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- ATAGRE-1195Test Piece A, con m-naftalene, 4 ml, 1,516 nD, per rifrattometri DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2 e DR-M2/1550Log in for availability1 * 1 ST
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- ATAGRE-1165Unità display Thermo (DTM-1), per NAR-1T•LO, NAR-2T•LO e NAR-2T•HILog in for availability1 * 1 ST
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- ATAGRE-1358Unità termistore, F, per rifrattometri NAR-2T•HI e NAR-2T•LOLog in for availability1 * 1 ST