Sessola
500 ml, 350 mm
Codice catalogo 231-0331
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
In HDPE, colore naturale. Con estremità piatta e smussata.
- Buona resistenza alle sostanze chimiche
- Buona resistenza termica
- Robusta e infrangibile
Specifiche
- Capacità:500 ml
- Lunghezza:350 mm
- Seq:02