Pinze
Pinzette, in PMP, Dritte appuntite, bianco, 145 mm
231-0248
: Brand
PMP, white.
- Pointed ends
- Autoclavable (121 °C)
- Tipo:Dritte appuntite
- Colore:bianco
- Descrizione:Pinzette, in PMP
- Lunghezza:145 mm