Orders LinkContactUsLinkComponent
Pinze
Pinze
Pinzette, in PMP, Dritte appuntite, bianco, 115 mm
Catalog # 231-0247
Supplier:   Brand
Pinze
Catalog # 231-0247
Supplier:  Brand
Pinze
Pinze
Pinzette, in PMP, Dritte appuntite, bianco, 115 mm
Price
26.00 SFr.
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PMP, white.
  • Pointed ends
  • Autoclavable (121 °C)
Specifications
  • Tipo:
    Dritte appuntite
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Pinzette, in PMP
  • Lunghezza:
    115 mm