Orders LinkContactUsLinkComponent
Flaconi spray
Flaconi spray
400 ml
Codice catalogo 215-2320
Nome del fornitore:   Brand
Flaconi spray
Codice catalogo 215-2320
Nome del fornitore:  Brand
Flaconi spray
Flaconi spray
400 ml
Price
SFr. 68.60
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
HDPE, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Robust, convenient, stable
By turning the nozzle, delivery can be varied from a fine spray to a solid stream.
Specifiche
  • Capacità:
    400 ml
  • Seq:
    01