Flaconi spray
850 ml
Codice catalogo 215-0110
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, white.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Robust, convenient, stable
By turning the nozzle, delivery can be varied from a fine spray to a solid stream.
Specifiche
- Capacità:850 ml
- Seq:03
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.