Sessola
1000 ml, 385 mm
Codice catalogo 231-0339
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
PP, bianco. Con estremità piatte smussate e impugnatura rinforzata.
- Ottima resistenza alle sostanze chimiche, infrangibile
- Il volume della paletta è inciso in modo ben visibile nell'impugnatura
Specifiche
- Capacità:1000 ml
- Lunghezza:385 mm