Sessola
500 ml, 315 mm
Catalog # 231-0120
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PP, bianco. Con estremità piatte smussate e impugnatura rinforzata.
- Ottima resistenza alle sostanze chimiche, infrangibile
- Il volume della paletta è inciso in modo ben visibile nell'impugnatura
Specifications
- Capacità:500 ml
- Lunghezza:315 mm