Saccharometers
0 - 10, 0,1, 260 mm
Codice catalogo AMARH845028
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:260 mm
- Divisione:0,1
- Range di misura:0 - 10
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.