Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Vetrini con concavità

Vetrini con concavità

Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati), blu, 8, 6 mm
Codice catalogo MARI1216751
Nome del fornitore:   MARIENFELD
Vetrini con concavità
Codice catalogo MARI1216751
Nome del fornitore:  MARIENFELD
Vetrini con concavità
Vetrini con concavità

Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati), blu, 8, 6 mm

Price
SFr. 143.00
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.

  • Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
  • High resistance against solvents

Documents

Specifiche
  • N. di pozzetti:
    8
  • Colore:
    blu
  • Descrizione:
    Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati)
  • Seq:
    16
  • Ø foro:
    6 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..