Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring shafts
Stirring shafts
WB 10, 240 mm, 10 mm
Codice catalogo LENZ06300510
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Stirring shafts
Codice catalogo LENZ06300510
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Stirring shafts
Stirring shafts
WB 10, 240 mm, 10 mm
Price
54.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stirring shafts made of precision calibrated glass tube.
  • Ground and polished bearing surface
  • Interchangeable
  • Made of DURAN® tubing
Documents
Specifiche
  • Ø:
    10 mm
  • Tipo:
    WB 10
  • Lunghezza:
    240 mm
  • Seq:
    01