Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital refractometers
Digital refractometer, DR6200, 1,3300 − 1,5800 nD
Codice catalogo 635-0095
Nome del fornitore:   A.KRÜSS Optronic
Digital refractometers
Codice catalogo 635-0095
Nome del fornitore:  A.KRÜSS Optronic
Digital refractometers
Digital refractometers
Digital refractometer, DR6200, 1,3300 − 1,5800 nD
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These digital refractometers are fitted with integrated Peltier thermostats for outstanding temperature control. Measurements are made with high accuracy and are not affected by colour or cloudiness.
  • Touch screen with clear menu navigation
  • High quality ceramic PT100 sensor
  • Full GLP suitability with user management functionality
  • Data export in Excel format to a USB flash drive
  • Large measurement range with high resolution
Built-in electronic Peltier thermostat (DR6200-T or DR6300-TF) with a sample temperature control range 10 to 80 °C (stability is 0,05 °C).
All internal data (measurement values, parameters and methods) are organised in an SQL database. This can be accessed externally using SQL queries through a fixed interface (LIMS) for applications in the foodstuffs, sugar, beverage, chemistry, textiles, paper, metalworking and petrochemical industries.
 : For use in FDA regulated sectors due to their GLP compliance. 21 CFR Part 11 software is also available for the device.
Specifiche
  • Modello:
    DR6200
  • Descrizione:
    Digital refractometer
  • Seq:
    03
  • Indice di rifrazione:
    1,3300 − 1,5800 nD
  • Misurazione della temperatura:
    5...90 °C
  • Sensore di temperatura:
    ±0,05 °C
  • Risoluzione:
    0,00001 nD
  • Sorgente luminosa:
    LED with 950 mm filter 590 nm for 1000 000 hours
  • Capacità memoria:
    999 values
  • Cat. No.:
    635-0095
  • Elettrico:
    90 - 260 V
  • Peso:
    5 kg
  • Interfaccia:
    RS232, USB, Ethernet
  • Range di compensazione della temperatura:
    15...35 °C
  • Accuratezza:
    ±0,0002 nD
  • Prisma:
    Sapphire
  • L×P×A:
    215×150×345 mm
  • Display:
    TFT LCD 5,7" (320×240 P)
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Calibration solution, 1,4500 nD
    Calibration solution, 1,4500 nD
    KRUERI45
    Log in per disponibilità
    1 * 30 mL
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Printer ink for CBM910
    Printer ink for CBM910
    KRUECBM910F
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 18.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Interface cable
    Interface cable
    KRUECBM916
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 35.10