Instrument trays
150×190×17 mm
Codice catalogo BURK4230-3019
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
Melamine, white.
Tray without lid
Suitable for use with foodstuffs
Not autoclavable
Not suitable for high temperatures
Informazioni per l'ordine: Lid available as accessory
Specifiche
- L×P×A:150×190×17 mm