Conical cork stoppers
27,0 mm, 36,0 mm, 40,0 mm
Codice catalogo BRAMKS227-40-36
Nome del fornitore: BRAEMSWIG
Vai a
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Specifiche
- Ø inferiore:36,0 mm
- Ø superiore:40,0 mm
- Altezza:27,0 mm
- Seq:06