Conical cork stoppers
27,0 mm, 30,0 mm, 34,0 mm
Codice catalogo BRAMKS227-34-30
Nome del fornitore: BRAEMSWIG
Vai a
Product Details & Documents
These conical stoppers are made of cork.
Specifiche
- Ø inferiore:30,0 mm
- Ø superiore:34,0 mm
- Altezza:27,0 mm
- Seq:03