Bottle brushes, with head bundle
Brush for 1 l bottle, with bleached bristle fill material, Setola di maiale, 140 mm, 80 mm, Acciaio, zincato, 550 mm
REIT63800234
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
- Materiale setola:Setola di maiale
- Testa della spazzola Ø:80 mm
- Handle material:Acciaio, zincato
- Descrizione:Brush for 1 l bottle, with bleached bristle fill material
- Seq:08
- Lunghezza totale:550 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:140 mm