Stoppers, rubber, red, different sizes
60,0 mm, 71,0 mm, 83,0 mm
Codice catalogo DENE1010271
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Codice catalogo DENE1010271
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø inferiore:71,0 mm
- Ø superiore:83,0 mm
- Altezza:60,0 mm
- Seq:38