Stoppers, rubber, red, different sizes
50,0 mm, 18,0 mm, 70,0 mm
Codice catalogo DENE1010260
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Stoppers, rubber, red, different sizes
Codice catalogo DENE1010260
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø inferiore:18,0 mm
- Ø superiore:70,0 mm
- Altezza:50,0 mm
- Seq:09