Stoppers, rubber, red, different sizes
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Codice catalogo 146-0300
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Scheda dati
Drawing_DRWG00
Disegno tecnico
Specifiche
- Ø inferiore:17,0 mm
- Ø superiore:22,0 mm
- Altezza:25,0 mm
- Seq:06